Learn More
Memmert™ Bains-marie série standard
Bain-marie en acier inoxydable résistant à la corrosion Les bains-marie Basic Series Memmert™ sont dotés d’une électronique précise et d’une protection contre les températures multiples pour garantir le niveau de sécurité le plus élevé au laboratoire.
Marque: Memmert™ WNB22
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Microprocesseur avec régulation de la température PID
- Affichage numérique
- Protection contre la surchauffe
- Minuterie numérique intégrée
Spécification
Microprocesseur PID | |
CE, VDE, GS | |
Pour les laboratoires de recherche, les aliments et les boissons, le contrôle de la température | |
WNB 22 | |
±0,1°C | |
350 mm | |
290 mm | |
220 mm | |
20 kg | |
230 V | |
50/60 Hz |
22 L | |
Digital LED | |
Acier inoxydable | |
95°C | |
578 mm | |
436 mm | |
296 mm | |
350 mm | |
16 kg | |
2 kW |