Learn More
Memmert™ Bains-marie série standard
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
7 L
10 L
14 L
22 L
29 L
45 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Microprocesseur avec régulation de la température PID
- Affichage numérique
- Protection contre la surchauffe
- Minuterie numérique intégrée
Spécification
Spécification
| Type de contrôleur | Microprocesseur PID |
| Capacité (métrique) | 45 L |
| Certifications/Conformité | CE, VDE, GS |
| Gamme de températures | De +10°C à +95°C |
| Affichage | Digital LED |
| À utiliser avec (application) | Pour les laboratoires de recherche, les aliments et les boissons, le contrôle de la température |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Modèle | WNB 45 |
| Température (métrique) maximale | 95°C |
| Résolution de la température | ±0,1°C |
| Afficher plus |