Learn More
Fisherbrand™ Chaise de laboratoire Basic Comfort Low
Chaise de laboratoire réglable avec un excellent soutien lombaire pour une assise confortable et sans risques pendant plus longtemps.
Marque: Fisherbrand™ 9653Y-0551
164.20 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Dossier de contact permanent, réglable en hauteur
- Une grande surface d’assise confortable et un dossier spacieux offrent un excellent soutien
- Soutien fiable du corps pour le travail en laboratoire
- Matériaux faciles à entretenir, faciles à nettoyer
Spécification
Chaise | |
de 440 à 620 mm | |
Marque GS pour la sécurité testée conformément à la norme DIN 68877 | |
Pour le travail de laboratoire sur des paillasses basses | |
Dossier, siège, ressort à gaz, protection de ressort à gaz, base en étoile à 5 branches, roulettes | |
120 kg | |
10 ans | |
Roulettes souples pour sols durs | |
Oui | |
Oui |
Noir | |
Hauteur réglable par ressort à gaz | |
Cuir artificiel | |
PA | |
Réglage de la hauteur à levage pneumatique | |
Réglable de 440 à 620 mm | |
12 kg | |
640 mm | |
Oui | |
Hauteur de bureau |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
17706699_Fisherbrand Basic Comfort Low Lab Chair_v1.0.pdf
Taille: 247.6 kB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
Nouvelle offre Economisez maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Chaise de laboratoire Basic Comfort Low > Type : Chaise
Conforme aux normes de biosécurité S1 et S2, conformes aux BPF
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu