missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Base pour récipient de culture de tissu végétal en polystyrène
Supports de partie inférieure pour récipients de culture tissulaire.
396.44€
Spécification
Description | Base pour conteneur de tissus végétaux (accessoire) |
---|---|
Forme du fond | Plat |
Couleur | Transparent |
Matériau | Polystyrène |
Forme | Ronde |
Code produit | Marque | Stérilité | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10537081
|
Greiner Bio-One
960177 |
Non stérile | Culture de Drosophila melanogaster |
396.44€
315 pièces |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Base de la partie inférieure
- Pour une utilisation avec le récipient de culture de tissu végétal en polystyrène (réf. : 960177)
Service Plan
Non
Garantie
Non
Spécification
Base pour conteneur de tissus végétaux (accessoire) | |
Transparent | |
Ronde | |
Récipient de culture |
Plat | |
Polystyrène | |
Non stérile |