Learn More
Greiner Bio-One Base pour récipient de culture de tissu végétal en polystyrène
Supports de partie inférieure pour récipients de culture tissulaire.
Marque: Greiner Bio-One 960177
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Base de la partie inférieure
- Pour une utilisation avec le récipient de culture de tissu végétal en polystyrène (réf. : 960177)
Service Plan
Non
Prestations de service
Non
Spécification
Transparent | |
Polystyrène | |
Plat | |
Transparent | |
Ronde | |
Récipient de culture | |
Culture de Drosophila melanogaster | |
99,6 mm |
Fermeture incluse | |
Base pour conteneur de tissus végétaux (accessoire) | |
175 ml | |
Polystyrène | |
Non stérile | |
150 ml | |
Couvercle | |
52,4 mm |