Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité BAS XD
Botte de sécurité tout usage. La semelle extérieure repousse l’acide et l’huile comme un parapluie repousse l’eau. Le dessus solide supportant la cheville s’adapte parfaitement et confortablement au pied.
Marque: Emma Safety Footwear MM70186847
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle adaptée aux travaux en zones humides
- Construction en cuir pleine fleur
- Semelle extérieure résistante à la chaleur GripForce™ Duo
- Argent purifié Hydro-Tec™ pour des pieds plus secs et plus frais
- Sanitized
Spécification
BAS XD | |
Cuir | |
47 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité BAS XD > Taille : 47
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu