Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité BAS XD
Botte de sécurité tout usage. La semelle extérieure repousse l’acide et l’huile comme un parapluie repousse l’eau. Le dessus solide supportant la cheville s’adapte parfaitement et confortablement au pied.
Marque:  Emma Safety Footwear MM70186845
Code produit. 15958871
  • 130.00€ / 1 paire
Expédition estimée: 14-08-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle adaptée aux travaux en zones humides
  • Construction en cuir pleine fleur
  • Semelle extérieure résistante à la chaleur GripForce™ Duo
  • Argent purifié Hydro-Tec™ pour des pieds plus secs et plus frais
  • Sanitized
Spécification
Spécification
BAS XD
Cuir
45
Nom du produit
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité BAS XD > Taille : 45