Learn More
Thermo Scientific™ Système d’osmose inverse Barnstead™ RO
Obtenez une source d’eau purifiée pour le lavage de la verrerie de laboratoire ou pour l’eau d’alimentation d’un système d’eau ultra-pure grâce au système d’osmose inverse Thermo Scientific™ Barnstead™ RO.
3652.73€ - 5292.58€
Spécification
Contenu bactérien | 99% |
---|---|
Certifications/Conformité | CE, CSA |
Tolérance au chlore | 1000 ppm/hr. |
Contaminant Rejection (Microbiological) | 99% |
Contaminant Rejection (Minimum Ionic) | Monovalent: 90 to 95%; Polyvalent: 95 to 99 |
Code produit | Marque | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10569722
|
Thermo Scientific™
D12651 |
12 L/hr. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10424882
|
Thermo Scientific™
D12661 |
24 L/hr. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10636053
|
Thermo Scientific™
D12671 |
6 L/hr. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Obtenez une source d’eau purifiée pour le lavage de la verrerie de laboratoire ou pour l’eau d’alimentation d’un système d’eau ultra-pure grâce au système d’osmose inverse Thermo Scientific™ Barnstead™ RO. Ce système RO (osmose inverse) combine différentes étapes de purification et utilise les dernières avancées technologiques en matière de prétraitement et de membrane afin de fournir constamment une eau RO pure. Disponible avec des débits de 6, 12 ou 24 l/h et adapté à toute application, ce système est simple d’utilisation et d’entretien.
Contrôles intelligents :
- Fonctionnement automatisé et surveillance des performances et de la pression du système
- Affichage des informations essentielles, telles que les performances de la membrane, le niveau du réservoir et l’état de la cartouche
- Surveillance de la pression de l’eau d’alimentation et des membranes et signalement de toute cartouche de préfiltration qui doit être remplacée
Simplicité d’utilisation et d’entretien :
- Permet de réaliser plusieurs étapes de purification en un seul appareil
- Intègre tous les composants nécessaires
Innovations technologiques :
- Membranes RO en polyamide composite
- Système MPS exclusif qui protège les membranes contre la formation de tartre, prolongeant ainsi leur durée de vie et évitant d’adoucir l’eau d’alimentation
- Rinçage automatique qui nettoie la ou les membranes RO afin d’éviter l’accumulation de tartre à la surface des membranes pour une longévité optimale
Compact, flexible et silencieux :
- Grâce à son faible encombrement, il s’adapte à des laboratoires de toutes tailles et peut être installé de façon pratique sur la paillasse ou fixé au mur
- Support mural livré avec le système
- Panneau de commande à distance, en option, qui vous permet de déporter votre installation jusqu’à une distance de 3 mètres (10 pieds)
- Pompe à fonctionnement silencieux pour les systèmes de 12 et 24 l/h
- Pression disponible dans les conduites internes utilisée par le système de 6 l/h
Comprend :
- Préfiltre
- Cartouche MPS
- Filtre à charbon actif
- Membrane RO (deux fournies avec le modèle D12661)
- Support mural
Recommandé dans les domaines suivants :
- Préparation de tampons/réactifs
- Lavage de la verrerie
- Alimentation des systèmes d’eau de type 1
- Applications générales de laboratoire
Informations de commande :
Accessoires en option : panneau de commande à distance (AY1265X1) et mélangeur d’eau chaude et froide (D7427). Ces produits et consommables de rechange sont vendus séparément ; contactez votre représentant commercial pour de plus amples détails.
Matériel nécessaire :
Réservoir, vendu séparément. Contactez votre représentant commercial pour plus de détails.
Spécification
99% | |
1000 ppm/hr. | |
Monovalent: 90 to 95%; Polyvalent: 95 to 99 | |
90 to 95% | |
Tap | |
No | |
30 to 100 psig (2 to 6.9 bar) | |
800 ppm | |
Optimum Range: 6.5 to 7.5, Operating Range: 4 to 11 | |
<30ppm | |
34°F to 95°F | |
<1.0 NTU | |
34.3 cm | |
49.5 cm | |
42.9 cm | |
100/240 VAC |
CE, CSA | |
99% | |
99% | |
No | |
Ultrapure (Type 1) | |
Reverse Osmosis System | |
<0.5ppm | |
<1 μM/mL | |
18.2MΩ·cm | |
<5% | |
1°C to 35°C | |
13.5 in. | |
19.5 in. | |
16.9 in. | |
100/240 VAC 50/60 Hz | |
50/60 Hz |