Learn More
Thermo Scientific™ Système d’osmose inverse Barnstead™ RO
Obtenez une source d’eau purifiée pour le lavage de la verrerie de laboratoire ou pour l’eau d’alimentation d’un système d’eau ultra-pure grâce au système d’osmose inverse Thermo Scientific™ Barnstead™ RO.
Marque: Thermo Scientific™ D12661
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 25.00000kg
Description
Obtenez une source d’eau purifiée pour le lavage de la verrerie de laboratoire ou pour l’eau d’alimentation d’un système d’eau ultra-pure grâce au système d’osmose inverse Thermo Scientific™ Barnstead™ RO. Ce système RO (osmose inverse) combine différentes étapes de purification et utilise les dernières avancées technologiques en matière de prétraitement et de membrane afin de fournir constamment une eau RO pure. Disponible avec des débits de 6, 12 ou 24 l/h et adapté à toute application, ce système est simple d’utilisation et d’entretien.
Osmoseur Diamond RO• 1ère étape d'une chaine de purification d'eau
• Débit jusqu'à 24 l/h
• Production jusqu'à 575 l/jour
• 4 manomètres pour suivre le vieillissement des membranes
• Connexion directe sur l'eau du réseau
• Technologies de purification
• Triple protection des membranes pour augmenter la durée de vie:
• Cartouche de préfiltration seuil 1μm pour arrêter les impuretés grossières
• Cartouche de prétraitement sur charbon actif pour adsorber le chlore
• Cartouche MPS™ (Membrane Protection System) pour limiter le dépôt de tartre
• Membrane d'osmose inverse pour éliminer plus de 99% des substances organiques (>100 Dalton), micro-organisme, particules et colloïdes et entre 94 et 99 % des substances minérales
• Construction
• 4 manomètres analogiques contrôlent les pressions intermédiaires en sortie de chaque cartouche ou membrane. Permet de vérifier le bon fonctionnement ou d'identifier immédiatement l'élément défaillant
• Ouverture frontale pour changement aisé des cartouches par encliquetage
• Auto-rinçage de la membrane pour prolonger sa durée de vie
• 6 voyants lumineux pour signaler:
• Mode veille ou production
• Rinçage des membranes
• Pression d'alimentation trop faible
• Défaut de fonctionnement des membranes
• Faible rendement d'osmose pour renouvellement des membranes d'osmose
• Renouvellement de la cartouche de prétraitement
• Indication du niveau de remplissage du réservoir et de l'usure de la cartouche
• Osmoseur Diamond RO
• 24 l/h
• Accessoires obligatoires cuve de stockage ci-contre
• Inclus complet avec cartouches de prétraitement et module d'osmose d'inverse
Spécification
99% | |
1000 ppm/hr. | |
Monovalent: 90 to 95%; Polyvalent: 95 to 99 | |
90 to 95% | |
Tap | |
Ultrapure (Type 1) | |
Reverse Osmosis System | |
<0.5ppm | |
<1 μM/mL | |
18.2MΩ·cm | |
<5% | |
1°C to 35°C | |
13.5 in. | |
19.5 in. | |
16.9 in. | |
100/240 VAC 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
CE, CSA | |
99% | |
99% | |
No | |
24 L/hr. | |
No | |
30 to 100 psig (2 to 6.9 bar) | |
800 ppm | |
Optimum Range: 6.5 to 7.5, Operating Range: 4 to 11 | |
<30ppm | |
34°F to 95°F | |
<1.0 NTU | |
34.3 cm | |
49.5 cm | |
42.9 cm | |
100/240 VAC |