Learn More
Thermo Scientific™ Lampes à UV de rechange pour systèmes de purification d’eau au point d’utilisation Barnstead™
Maintenez la fonction UV avec les lampes à UV de rechange pour systèmes de purification d’eau au point d’utilisation Thermo Scientific™ Barnstead™.
Marque:  Thermo Scientific™ 09.5002
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11317161
  • 198.00€ / 1 pièce
En stock
Description
Maintenez la fonction UV avec les lampes à UV Thermo Scientific™ de rechange pour systèmes de purification d’eau au point d’utilisation Barnstead™, utilisables avec les systèmes de purification d’eau au point d’utilisation Barnstead.
Parfait pour une utilisation avec les systèmes de purification d’eau au point d’utilisation Barnstead :
09,1002 :
  • MicroPure™ (systèmes UV et UV / UVF uniquement)
  • Smart2Pure™ (systèmes UV et UV / UVF uniquement)
09,2002 :
  • GenPure™ (systèmes UV, UV / UF, UV-COT et UF / UV-COT uniquement)
  • GenPure™ Pro (systèmes UV, UV / UF, UV-COT et UF / UV-COT uniquement)
  • GenPure™ xCAD (systèmes UV, UV / UF, UV-COT et UF / UV-COT uniquement)
  • LabTower™ EDI
09,4002 :
  • Pacific™ TII
  • LabTower™ TII
09,5002 :
Pour les réservoirs de stockage (230 V uniquement) utilisés avec les systèmes de purification de l’eau Barnstead suivants :
  • LabTower RO
  • LabTower TII
  • Pacific TII (30, 60 et 100 L uniquement)
  • Smart2Pure (12 seulement)
Spécification
Spécification
Lampe UV de rechange pour réservoirs de stockage (230 V uniquement)
LabTower RO, LabTower TII, Pacific (30 L, 60 L, 100 L uniquement), Smart2Pure (12 uniquement)
Lampe à UV