Learn More
Thermo Scientific™ Lampes à UV de rechange pour systèmes de purification d’eau au point d’utilisation Barnstead™
Maintenez la fonction UV avec les lampes à UV de rechange pour systèmes de purification d’eau au point d’utilisation Thermo Scientific™ Barnstead™.
166.00€ - 410.00€
Spécification
Type Lampe UV
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
11357111
Afficher les documents
Thermo Scientific™
09.1002
Micropure, Smart2Pure (UV et UV/UVF uniquement)
220.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11367171
Afficher les documents
Thermo Scientific™
22.0095
LabTower RO
318.59€
1 pièce
11317161
Afficher les documents
Thermo Scientific™
09.5002
LabTower RO, LabTower TII, Pacific (30 L, 60 L, 100 L uniquement), Smart2Pure (12 uniquement)
247.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11357151
Afficher les documents
Thermo Scientific™
09.4002
Pacific TII ; LabTower TII
166.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16476390
Afficher les documents
Thermo Scientific™
50139226
Pacific TII ; LabTower TII
294.47€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11367131
Afficher les documents
Thermo Scientific™
09.2002
GenPure (UV, UV/UF, UV-COT et UF/UV-COT uniquement), LabTower EDI
410.00€
1 pièce
Expédition estimée: 06-05-2025
pour voir le stock disponible 
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Maintenez la fonction UV avec les lampes à UV Thermo Scientific™ de rechange pour systèmes de purification d’eau au point d’utilisation Barnstead™, utilisables avec les systèmes de purification d’eau au point d’utilisation Barnstead.
Parfait pour une utilisation avec les systèmes de purification d’eau au point d’utilisation Barnstead :
09,1002:
  • MicroPure™ (systèmes UV et UV / UVF uniquement)
  • Smart2Pure™ (systèmes UV et UV / UVF uniquement)
09,2002:
  • GenPure™ (systèmes UV, UV / UF, UV-COT et UF / UV-COT uniquement)
  • GenPure™ Pro (systèmes UV, UV / UF, UV-COT et UF / UV-COT uniquement)
  • UVUVGenPure™ xCAD (systèmes UV, UV / UF, UV-COT et UF / UV-COT uniquement)
  • LabTower™ EDI
09,4002:
  • Pacific™ TII
  • LabTower™ TII
09,5002:
Pour les réservoirs de stockage (230 V uniquement) utilisés avec les systèmes de purification de l’eau Barnstead suivants :
  • LabTower RO
  • LabTower TII
  • Pacific TII (30 L, 60 L, 100 L uniquement)
  • Smart2Pure (12 uniquement)
Specifica
Specifica
Lampe UV
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Lampes à UV de rechange pour systèmes de purification d’eau au point d’utilisation Barnstead™
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato