Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Nanopure™
Pour une eau ultra pure, optez pour le système compact et fiable Thermo Scientific™ Barnstead™ NanoPure™, idéal pour les laboratoires pouvant nécessiter jusqu’à 15 litres d’eau ultra pure par jour.
7827.11€ - 8869.78€
Spécification
Certifications/Conformité | Produces water that exceeds ASTM™, ISO 3696 and CLSI-CLRW Type I water requirements. CE, CSA |
---|---|
Conductivité | 0.055 µS/cm |
Contenu bactérien | <1 CFU/mL |
Surveillance de l’eau d’alimentation | No |
Source d’eau d’alimentation | Pretreated |
Code produit | Marque | Modèle | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10411942
|
Thermo Scientific™
D11941 |
With TOC Monitor | Analytical |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10024781
|
Thermo Scientific™
D11961 |
With TOC Monitor | Biological UF |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Pour une eau ultra pure, optez pour les performances exceptionnelles du système Thermo Scientific™ Barnstead™ NanoPure™, idéal pour les laboratoires pouvant nécessiter jusqu’à 15 litres d’eau ultra pure par jour. Compact et fiable, ce système est un choix judicieux pour les applications telles que les analyses HPLC ou d’autres analyses instrumentales, la préparation des échantillons, le rinçage de la verrerie ou les opérations de biologie moléculaire au cours desquelles les endotoxines et/ou les nucléases risqueraient d’interférer. Installez le système même sans accès direct à une conduite d’eau grâce à son réservoir intégré de 6 litres d’eau d’alimentation en option. L’affichage incliné et rétro-éclairé facilite la lecture de l’écran. Surveillez la qualité de l’eau d’alimentation pour optimiser la durée de vie de la cartouche.
Principales caractéristiques :- Débit maximum (dans une conduite sous pression à 10 psi) : 2 l/min (0,53 gal/min)
- Température de l’eau d’entrée : 4° à 40°C (40° à 104°F)
- Sur certains modèles, une chambre d’oxydation UV intégrée oxyde et mesure les niveaux de matières organiques dans l’eau.
- Le filtre absolu de 0,2 µm élimine les bactéries et les particules de l’eau.
- Le système peut être personnalisé à l’aide d’un pack de cartouches (disponible séparément) afin de répondre à des besoins spécifiques en eau d’alimentation.
Caractéristiques de fonctionnement du système :
- Distribution d’eau ultra pure volumétrique ou temporisée.
- Affichage multilingue.
- Fonctionnement silencieux.
- Régulateur de pression pour minimiser les problèmes de fluctuation de la pression de l’eau d’alimentation.
- Cycle de désinfection automatique pour garder le système propre.
- Mode veille qui fait recirculer l’eau toutes les 10 minutes pendant les périodes de non utilisation pour préserver la qualité de l’eau.
- Étalonnage automatique pour contrôler le système électronique et garantir des mesures de pureté précises.
- Montage au mur ou sur une paillasse sans accessoires supplémentaires.
- Distributeur à distance Thermo Scientific Barnstead et distributeur volumétrique Thermo Scientific Barnstead Accudispense disponibles en option pour une distribution d’eau jusqu’à 2,4 mètres (8 pieds).
Nanopure Analytique :
- Pour les procédures analytiques sensibles, notamment l’absorption atomique, ICP et ICP/MS, la chromatographie par échange d’ions (IC), la chromatographie en phase gazeuse (GC) et HPLC à grande longueur d’ondes
Nanopure Analytique UV :
- Pour les applications critiques nécessitant une eau à 18,2 MΩ-cm et un niveau de COT de 1 à 5 ppb, notamment : la caractérisation COT, IC, GC/MS et HPLC à faible longueur d’ondes.
- Utilise une lampe à UV à double longueur d’ondes pour oxyder les matières organiques à des niveaux quasiment indétectables et maintenir des niveaux de bactéries minimum dans le système.
- Avertit automatiquement l’utilisateur lorsque la lampe à UV doit être remplacée.
Nanopure biologique UF :
- Pour les analyses de détermination des pyrogènes, notamment PCR et la culture de cellules et tissus.
- L’ultrafiltre du système produit une eau ultra pure avec des niveaux de pyrogènes indétectables, inférieurs à 0,001 EU/ml, et des valeurs LRV supérieures à 6 (Log Reduction Values).
- Prévient l’accumulation de contaminants à la surface de la membrane ; Le système Nanopure évacue régulièrement l’eau sous forme d’effluents.
- Le cycle de nettoyage automatique permet un nettoyage de routine d’une pression sur un bouton.
Nanopure Life Science (UV/UF) :
- Pour les applications de biologie moléculaire les plus exigeantes, notamment PCR, électrophorèse et la culture de cellules et tissus.
- Équipé des dernières technologies de filtration et d’échange d’ions, ainsi que d’une lampe à UV à double longueur d’ondes et d’un ultrafiltre.
- Seul système d’eau validé capable d’éliminer les nucléases, telles que RNase et DNase, ainsi que l’ADN, de l’eau d’alimentation parasitée.
- Comprend un cycle de nettoyage automatique et un système d’évacuation automatique ou manuelle de l’ultrafiltre.
- Produit 2 l/min (0,53 gal/min) d’eau ultra-pure contenant <0,001 EU/ml de pyrogènes, 0,01 CFU/ml de bactéries, <0,003 ng/ml de RNase, <0,4 pg/μl de DNase, présentant des valeurs de COT comprises entre 1 et 5 ppb, ainsi qu’une résistivité pouvant atteindre 18,2 MΩ-cm
Modèles tous disponibles avec l’option de surveillance de COT :
- Les modèles COT mesurent et affichent la contenance en carbone organique total de 1 à 250 ppb
Informations de commande :
Accessoires disponibles en option : Accudispense (0903526), distributeur à distance (0903515), imprimante (AY1137X1), module d’étalonnage (0903516), dispositif de protection de la pompe en cas de pression insuffisante (D2706), dispositif de protection de la pompe en cas de niveau d’eau insuffisant (D8964) et flotteur de sécurité anti-débordement (AY1367X1). Ces produits, tout comme les packs de cartouches et les consommables de remplacement, sont vendus séparément. Pour plus d’informations, veuillez contacter votre représentant commercial.
Comprend :
- Support mural
- Seringue de nettoyage
- Lampe à UV et/ou ultrafiltre le cas échéant
Matériel nécessaire :
- Pack de cartouches (vendu séparément)
Recommandé dans les domaines suivants :
- HPLC
- ICP
- GC-MS
- Culture de cellules/tissus
- PCR
Spécification
Produces water that exceeds ASTM™, ISO 3696 and CLSI-CLRW Type I water requirements. CE, CSA | |
<1 CFU/mL | |
Pretreated | |
Type 1 | |
No | |
40°F to 104°F | |
<1 μM/mL | |
17.5 x 13.5 x 19.5 in. (44.5 x 34.3 x 49.5 cm) | |
44.5 cm | |
34.3 cm | |
49.5 cm | |
100/240 V |
0.055 µS/cm | |
No | |
Up to 2 L/hr. | |
18.2 Mohm.cm | |
100 psig (6.9 bar) | |
4°C to 40°C | |
Single | |
17.5 in. | |
13.5 in. | |
19.5 in. | |
100/240 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |