Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Nanopure™
Pour une eau ultra pure, optez pour le système compact et fiable Thermo Scientific™ Barnstead™ NanoPure™, idéal pour les laboratoires pouvant nécessiter jusqu’à 15 litres d’eau ultra pure par jour.
Marque: Thermo Scientific™ D11941
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Pour une eau ultra pure, optez pour les performances exceptionnelles du système Thermo Scientific™ Barnstead™ NanoPure™, idéal pour les laboratoires pouvant nécessiter jusqu’à 15 litres d’eau ultra pure par jour. Compact et fiable, ce système est un choix judicieux pour les applications telles que les analyses HPLC ou d’autres analyses instrumentales, la préparation des échantillons, le rinçage de la verrerie ou les opérations de biologie moléculaire au cours desquelles les endotoxines et/ou les nucléases risqueraient d’interférer. Installez le système même sans accès direct à une conduite d’eau grâce à son réservoir intégré de 6 litres d’eau d’alimentation en option. L’affichage incliné et rétro-éclairé facilite la lecture de l’écran. Surveillez la qualité de l’eau d’alimentation pour optimiser la durée de vie de la cartouche.
Purification d'eau prétraitée par déionisation, polissage faible COT etfiltration 0,22μm au point de soutirage, Résistivité 18,2 MOhm.cm, COT < 10 ppb et taux de bactérie < 1 CFU/mL, Débit instantané jusqu'à 1,5L/min, Affichage numérique• LED de la résistivité ,de la température et de la COT, Alarme visuelle pour changement des consommables, Distribution débitmétrique et volumétrique, Alimentation en eau osmosée, distillée ou déminéralisée sous 0,07 à 7 bar. Kit de
• Cartouches avec filtre final offert jusqu'au 30/06/2008
Spécification
Produces water that exceeds ASTM™, ISO 3696 and CLSI-CLRW Type I water requirements. CE, CSA | |
<1 CFU/mL | |
Pretreated | |
Type 1 | |
18.2 Mohm.cm | |
1 to 250 ppb | |
100 psig (6.9 bar) | |
4°C to 40°C | |
<1 μM/mL | |
17.5 x 13.5 x 19.5 in. (44.5 x 34.3 x 49.5 cm) | |
44.5 cm | |
34.3 cm | |
49.5 cm | |
100/240 V |
0.055 µS/cm | |
No | |
Up to 2 L/hr. | |
Yes | |
No | |
Analytical | |
40°F to 104°F | |
With TOC Monitor | |
Single | |
17.5 in. | |
13.5 in. | |
19.5 in. | |
100/240 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |