Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches avec raccord pour tuyau souple Barnstead™
Purifiez de l’eau à des débits pouvant atteindre jusqu’à 75 l/h en utilisant les cartouches avec raccord pour tuyau souple Thermo Scientific™ Barnstead™ destinées aux travaux de laboratoire courants, y compris le prétraitement.
64.10€ - 237.00€
Code produit | Marque | Description | Type de résine | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Type de résine | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15332168
|
Thermo Scientific™
D50220 |
Taille de lit mixte 1/2 | Échangeuse d’ions ultrapure |
116.00€
1 unité |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11746299
|
Thermo Scientific™
D8822 |
Taille 1/2 à lits mélangés avec désoxygénation | Ultrapure en lits mélangés et échange d’anions forts |
165.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11810860
|
Thermo Scientific™
D8901 |
Grand format à grande capacité | Échangeuse d'ions à lit double |
155.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10423865
|
Thermo Scientific™
D8902 |
1/1 ultra-pure | Échangeuse d’ions à lits mélangés ultrapure |
154.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12770746
|
Thermo Scientific™
D8903 |
1/1 désoxygénation | Échangeur d’anions forts |
204.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10771834
|
Thermo Scientific™
D8904 |
Élimination des matières organiques à échelle réelle | Charbon actif |
136.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10311285
|
Thermo Scientific™
D8905 |
Cartouche avec raccord pour tuayu souple, élimination de cations 1/1 | Échange de cations |
130.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15392178
|
Thermo Scientific™
D8908 |
Macroréticulaire pleine échelle, élimination des cations | Échange cationique macroréticulaire |
237.00€
1 unité |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12790746
|
Thermo Scientific™
D8911 |
1/1 ultra-pure | Échangeuse d’ions ultrapure |
172.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11502954
|
Thermo Scientific™
D8921 |
Prétraitement et détartrage complets | À lits mélangés et cationique forte, charbon actif |
168.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15302188
|
Thermo Scientific™
D8922 |
Taille réelle ultra pure avec extraction de matières organiques | Échangeuse d’ions à lits mélangés et charbon actif |
181.00€
1 unité |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11850850
|
Thermo Scientific™
D8950 |
Taille 2/3 à grande capacité | Échangeuse d’ions à double lit et cationique forte |
145.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11512954
|
Thermo Scientific™
D8951 |
Taille 2/3 à lits mélangés et élimination des matières organiques | Échangeuse d’ions à lits mélangés et charbon actif |
141.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10034313
|
Thermo Scientific™
D8900 |
Support de cartouche avec raccord pour tuyau souple |
64.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Purifiez des volumes d’eau pouvant atteindre jusqu’à 75 l/h grâce aux cartouches avec raccord pour tube souple rentables Thermo Scientific™ Barnstead™. Parfaites pour les applications d’adoucissement de l’eau, de déminéralisation, ainsi que d’élimination des matières organiques et du chlore, ces cartouches sont conçues pour être utilisées avec un support pour cartouches pratique qui se monte facilement sur un mur. Conçues pour les applications non pressurisées, ces cartouches comportent des raccords cannelés pour tuyau de 3/8 in. à chaque extrémité. Le changement de couleur de l’indicateur vous indique quand la résine est épuisée pour les cartouches spécifiques. Fabriqué à partir de cartouches 100 % en polypropylène vierge, le système est personnalisable et constitue une option idéale pour le travail de routine au sein du laboratoire.
- Idéales pour les applications à petits volumes
- Résines de qualité supérieure identiques à celles utilisées dans les cartouches B-Pure
- Cartouche 100 % en polypropylène vierge
- Comprend des raccords cannelés de 9,5 mm à chaque extrémité des cartouches D8822, D8950 et D8951, ainsi qu’un raccord droit conique pour tuyau de 9,5 mm de D.I.
- Indicateur coloré qui signale l’épuisement de la résine dans certaines cartouches