Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches avec raccord pour tuyau souple Barnstead™
Purifiez de l’eau à des débits pouvant atteindre jusqu’à 75 l/h en utilisant les cartouches avec raccord pour tuyau souple Thermo Scientific™ Barnstead™ destinées aux travaux de laboratoire courants, y compris le prétraitement.
Marque: Thermo Scientific™ D8902
146.30 EUR valable jusqu'au 2024-08-30
Utilisez le code promo "21703" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 1.62000kg
Description
Purifiez des volumes d’eau pouvant atteindre jusqu’à 75 l/h grâce aux cartouches avec raccord pour tube souple rentables Thermo Scientific™ Barnstead™. Parfaites pour les applications d’adoucissement de l’eau, de déminéralisation, ainsi que d’élimination des matières organiques et du chlore, ces cartouches sont conçues pour être utilisées avec un support pour cartouches pratique qui se monte facilement sur un mur. Conçues pour les applications non pressurisées, ces cartouches comportent des raccords cannelés pour tuyau de 3/8 in. à chaque extrémité. Le changement de couleur de l’indicateur vous indique quand la résine est épuisée pour les cartouches spécifiques. Fabriqué à partir de cartouches 100 % en polypropylène vierge, le système est personnalisable et constitue une option idéale pour le travail de routine au sein du laboratoire.
- Idéales pour les applications à petits volumes
- Résines de qualité supérieure identiques à celles utilisées dans les cartouches B-Pure
- Cartouche 100 % en polypropylène vierge
- Comprend des raccords de tuyau cannelés de 3/8 in. à chaque extrémité
- Les cartouches D8822, D8950 et D8951 comportent un raccord droit conique pour le flexible de 3/8 po.de DI.
- Indicateur coloré qui signale l’épuisement de la résine dans certaines cartouches
Spécification
1/1 ultra-pure | |
915 grains | |
Jusqu’à 75 l/h | |
Indicateur coloré |
Systèmes de purification d’eau Barnstead | |
Cartouche avec raccord pour tuyau souple | |
Échangeuse d’ions à lits mélangés ultra-pure | |
Échangeuse d’ions à lits mélangés ultrapure |