Learn More
Thermo Scientific™ Système de purification d’eau ultra-pure Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus
Distribution simultanée d’eau ultra-pure de type 1 de trois distributeurs maximum en utilisant ce système de purification d’eau.
Marque:  Thermo Scientific™ 50136172
7406.83 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15209335
  • 13065.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Afficher plus
FDS
Documents Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Utilisez le code 24095 pour recevoir cette promotion.
    Code promotionnel: 24095
    Expire2025-04-15
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre 17/03/2025 et 15/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales En savoir plus
  • Plusieurs fabricants
    Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.
    Code promotionnel: 25081
    Expire2025-12-31
  • Plusieurs fabricants
    Jusqu'à 60% de réduction
    Code promotionnel24119
    Expire2025-04-30
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Système de purification d’eau ultra-pure Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus > Barnstead GenPure xCAD Plus UV / UF ? TOC (version murale)
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.