Learn More
Thermo Scientific™ Système de purification d’eau ultra-pure Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus
Distribution simultanée d’eau ultra-pure de type 1 de trois distributeurs maximum en utilisant ce système de purification d’eau.
Marque: Thermo Scientific™ 50136151
6951.02 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
Gagnez en flexibilité dans le laboratoire avec le système de purification d’eau ultra-pure Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus. Ses technologies avancées permettent une distribution simultanée de trois distributeurs à distance maximum pour une plus grande facilité d’utilisation dans des environnements de laboratoire où l’équipement est partagé. Ce système d’eau de laboratoire est livré avec détection de fuites, distribution électronique permettant le contrôle entièrement automatique du volume et la surveillance de l’eau d’alimentation qui alerte l’utilisateur en cas de variations de la qualité de l’eau. Tous les consommables nécessaires au démarrage sont fournis avec le système, permettant ainsi une commande et une configuration simples.
Tous les systèmes GenPure vont au-delà des normes internationales ASTM Type I, ISO 3696 Qualité 1, ASTM D1193 et CLSI-CLRW.xCAD (contrôle et distribution étendus) :
- Ce système apporte une plus grande souplesse à la distribution d’eau ultra-pure avec un rayon d’action de 80 cm (32 ″).
- Un bras de distribution ergonomique permet de doser le volume avec précision d’une simple pression de bouton.
- Le distributeur souple offre plusieurs positions, y compris l’ajustement en hauteur, la rotation ou l’orientation vers le réservoir.
- Une conception unique met toutes les possibilités de contrôle du système à portée de main.
Distribution simultanée sur trois distributeurs maximum :
- Chaque système est livré avec un seul distributeur à distance xCAD Plus.
- Pour plus de flexibilité, ajoutez un ou deux distributeurs xCAD Plus supplémentaires.
Surveillance intégrée de l’eau d’alimentation :
- Des cellules de mesures complémentaires contrôlent la conductivité de l’eau d’alimentation.
- Si la qualité de l’eau d’alimentation baisse au-dessous de la valeur consignée, un message d’erreur s’affiche immédiatement.
Mesure COT en ligne avec surveillance de l’intensité des UV (disponible sur les systèmes avec COT en option uniquement) :
- Dosage du COT en temps réel permettant une mesure continue des substances organiques présentes dans l’eau.
- Surveillance continue de l’intensité de la lumière UV, éliminant ainsi le risque de valeurs erronées de COT dues à une diminution de l’intensité de la lumière UV
- Message d’erreur qui avertit l’utilisateur lorsque l’intensité de la lampe à UV est insuffisante et ne permet plus de réaliser des mesures précises de COT
Photo-oxydation sous UV (185/254 nm) :
- Éclairage UV haute performance permettant de réduire le nombre de micro-organismes et leurs métabolites.
- L’oxydation aux UV réduit également la teneur en composés organiques de l’eau à des niveaux extrêmement bas.
Détection de fuites :
- Un message d’erreur s’affiche lorsque des fuites internes sont détectées.
Prêt à l’emploi :
- Le commutateur de pression de l’eau d’alimentation, le support mural, la lampe à UV, la cartouche ultra-pure et le filtre stérile portent tous le même numéro de référence.
Mesure de la conductivité/résistivité :
- Cellules de conductivité étalonnées avec soin avant chaque mesure via la résistance de référence intégrée pour des constantes de cellule à 0,01 cm-1.
- Les mesures de température sont effectuées par un capteur à puce en platine avec une précision de ± 0,1 °C
Remplacement des cartouches Quick-connect :
- La fonction de raccord rapide Aquastop permet de remplacer la cartouche en quelques secondes, même au milieu d’une procédure.
Dosage exact :
- Le dosage électronique permet d’obtenir un contrôle totalement automatique du volume de 0,01-65 L avec une précision de <2 %.
Documentation conforme aux BPL :
- Horloge en temps réel et système d’exploitation protégé par un code qui empêchent toute modification non autorisée des paramètres du système.
- L’interface RS-232 avec intervalle d’envoi réglable permet un transfert sûr de toutes les données mesurées, des messages d’erreur, et des date et heure vers un PC ou une imprimante destinée à l’impression de fichiers journaux.
- Contrôle par microprocesseur numérique permettant la surveillance et le stockage automatiques des messages d’erreur des quatre dernières semaines
- La mesure de conductivité conforme avec le système USP et incluant une compensation thermique peut être activée ou désactivée.
Spécification
0,055 µS/cm | |
<0,01 CFU/ml | |
3/4 po | |
Jusqu’à 2 l/min | |
Oui | |
Oui | |
Système de purification d’eau | |
0,1 à 6 bar | |
0,1 kW | |
14,6 po | |
24 po | |
13 po | |
90/240 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Distributeur Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF, sur paillasse | |
<0,001 UE/ml | |
Intégrée | |
Type 1 | |
18,2 Mohm.cm à 25°C | |
1 à 5 ppb | |
Distributeur Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF, sur paillasse | |
< 1 | |
2°C à 35°C | |
372 mm | |
615 mm | |
330 mm | |
90/240 V |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.