Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires et consommables Barnstead™ Easypure™ RoDi
Thermo Scientific™ Les accessoires et consommables Barnstead Easypure RoDi sont compatibles avec le système de production d’eau ultrapure Easypure RoDi.
132.00€ - 852.24€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Barnstead Easypure RoDi |
---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10378343
|
Thermo Scientific™
AY1332X1 |
Pompe de surpression externe | N/A | N/A | N/A | |||||
11767288
|
Thermo Scientific™
CV742X5A |
Bouchon de réservoir Ventgard | N/A | N/A | N/A | |||||
10156122
|
Thermo Scientific™
D502132 |
Kit de démarrage |
747.00€
1 kit |
Expédition estimée: 10-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10698333
|
Thermo Scientific™
D502133 |
Kit de cartouches |
409.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10433893
|
Thermo Scientific™
D7034 |
Cartouches vides |
200.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10235983
|
Thermo Scientific™
LMX13 |
Lampe UV de rechange |
248.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Personnalisez votre système de purification d’eau grâce aux accessoires et consommables Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ RoDi qui correspondent le mieux à vos applications. Le kit de cartouches comprend un pré-filtre, une cartouche ultra-pure à lits mélangés et une cartouche Easypure haute pureté / faible teneur en COT. Les autres consommables comprennent entre autres un filtre final de 0,2 micron, une lampe à ultraviolets, un bouchon de réservoir Thermo Scientific™ Ventgard™, une membrane d’osmose inverse, ainsi qu’un jeu de trois cartouches vides pour le nettoyage.
Personnalisez votre système avec les accessoires et les consommables qui conviennent le mieux à votre application et à votre purification d’eau.Spécification
Barnstead Easypure RoDi |