Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires et consommables Barnstead™ Easypure™ RoDi
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Personnalisez votre système de purification d’eau grâce aux accessoires et consommables Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ RoDi qui correspondent le mieux à vos applications. Le kit de cartouches comprend un pré-filtre, une cartouche ultra-pure à lits mélangés et une cartouche Easypure haute pureté / faible teneur en COT. Les autres consommables comprennent entre autres un filtre final de 0,2 micron, une lampe à ultraviolets, un bouchon de réservoir Thermo Scientific™ Ventgard™, une membrane d’osmose inverse, ainsi qu’un jeu de trois cartouches vides pour le nettoyage.
Specifications
Specifications
| Description | Cartouches vides |
| À utiliser avec (équipement) | Barnstead Easypure RoDi |
| Type | Cartouche, vide |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.