Learn More
Oxyde de baryum, 90 %, extra-pur, poudre, Thermo Scientific Chemicals
44.70€ - 285.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1304-28-5, 513-77-9, 1304-29-6 |
---|---|
Formule moléculaire | BaO |
Poids moléculaire (g/mol) | 153.33 |
Numéro MDL | MFCD00003453 |
Clé InChI | QVQLCTNNEUAWMS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | barium oxide, baryta, barium monoxide, calcined baryta, barium protoxide, oxyde de baryum french, barium oxide, obtained by calcining witherite, oxyde de baryum |
CID PubChem | 62392 |
Nom IUPAC | oxobaryum |
SMILES | O=[Ba] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10424555
|
Thermo Scientific Acros
207830250 |
25 g | Flacon en verre | N/A | |||||
10104600
|
Thermo Scientific Acros
207835000 |
500 g | Flacon en plastique | N/A | |||||
11994131
|
Thermo Scientific Acros
207830025 |
2.5 kg | Flacon en plastique | N/A | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1304-28-5, 513-77-9, 1304-29-6 | |
153.33 | |
QVQLCTNNEUAWMS-UHFFFAOYSA-N | |
62392 | |
O=[Ba] |
BaO | |
MFCD00003453 | |
barium oxide, baryta, barium monoxide, calcined baryta, barium protoxide, oxyde de baryum french, barium oxide, obtained by calcining witherite, oxyde de baryum | |
oxobaryum |
Spécification
2000.0°C | |
1920.0°C | |
Gris à vert-jaune | |
90% | |
BaO | |
01,683; 09,23 | |
barium oxide, baryta, barium monoxide, calcined baryta, barium protoxide, oxyde de baryum french, barium oxide, obtained by calcining witherite, oxyde de baryum | |
QVQLCTNNEUAWMS-UHFFFAOYSA-N | |
oxobaryum | |
62392 | |
90% |
Barium oxide | |
1304-28-5, 513-77-9, 1304-29-6 | |
Poudre | |
BaO | |
MFCD00003453 | |
15,982 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in diluted acids, alcohols, insoluble in acetone, nh3, slowly but considerably soluble in methanol,, ethanol forming barium alcoholate | |
O=[Ba] | |
153.33 | |
153.34 | |
Extra pur |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Toxique en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau / se doucher
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 215-127-9
- Barium oxide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Barium oxide, bariumcarbonate