Learn More
Oxyde de baryum, 90 %, extra-pur, poudre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10104600
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1304-28-5, 513-77-9, 1304-29-6
Formule moléculaire BaO
Poids moléculaire (g/mol) 153.33
Numéro MDL MFCD00003453
Clé InChI QVQLCTNNEUAWMS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme barium oxide, baryta, barium monoxide, calcined baryta, barium protoxide, oxyde de baryum french, barium oxide, obtained by calcining witherite, oxyde de baryum
CID PubChem 62392
Nom IUPAC oxobaryum
SMILES O=[Ba]
Spécification
Point d’ébullition 2000.0°C
Nom chimique ou matériau Barium oxide
Point de fusion 1920.0°C
Couleur Gris à vert-jaune
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 90%
Formule linéaire BaO
Fieser 01,683; 09,23
Merck Index 15,982
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in diluted acids, alcohols, insoluble in acetone, nh3, slowly but considerably soluble in methanol,, ethanol forming barium alcoholate
Poids de la formule 153.34
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Barium oxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.