Learn More
Hydroxyde de baryum monohydraté, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
37.29€ - 82.11€
Identifiants chimiques
CAS | 22326-55-2 |
---|---|
Formule moléculaire | BaH4O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 189.356 |
Numéro MDL | MFCD00149151 |
Clé InChI | GKQTUHKAQKWLIN-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | barium hydroxide monohydrate, barium hydroxide ba oh 2 , monohydrate, bariumdiol hydrate, barium hydroxide hydrate trace metals basis, barium hydroxide monohydrate, purum p.a t |
CID PubChem | 16211219 |
Nom IUPAC | baryum(2+) ; dihydroxyde ; hydrate |
SMILES | O.[OH-].[OH-].[Ba+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15412537
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045888.22 |
100 g |
37.29€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15422537
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045888.36 |
500 g |
82.11€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Barium hydroxide monohydrate is used in water purification. It is used to prepare lubricating and oil additives as well as a precursor to other barium compounds. It is also used to dehydrate and remove sulfate from various products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
22326-55-2 | |
189.356 | |
GKQTUHKAQKWLIN-UHFFFAOYSA-L | |
16211219 | |
O.[OH-].[OH-].[Ba+2] |
BaH4O3 | |
MFCD00149151 | |
barium hydroxide monohydrate, barium hydroxide ba oh 2 , monohydrate, bariumdiol hydrate, barium hydroxide hydrate trace metals basis, barium hydroxide monohydrate, purum p.a t | |
baryum(2+) ; dihydroxyde ; hydrate |
Spécification
Barium hydroxide monohydrate | |
Blanc | |
BaH4O3 | |
MFCD00149151 | |
barium hydroxide monohydrate, barium hydroxide ba oh 2 , monohydrate, bariumdiol hydrate, barium hydroxide hydrate trace metals basis, barium hydroxide monohydrate, purum p.a t | |
GKQTUHKAQKWLIN-UHFFFAOYSA-L | |
baryum(2+) ; dihydroxyde ; hydrate | |
16211219 | |
95% | |
Air sensitive; Hygroscopic |
22326-55-2 | |
Cristalline | |
Ba(OH)2·H2O | |
UN3262 | |
Soluble in water. | |
O.[OH-].[OH-].[Ba+2] | |
189.356 | |
189.38 (171.36 Anhydrous) | |
Odorless | |
3.743 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H314-H318-H332
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Provoque des lésions oculaires graves.
Nocif par inhalation.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302+H332-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 241-234-5
missing translation for 'rtecsNumber' : CQ9200000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
- Barium hydroxide monohydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P330-Rincer la bouche.
- P331-NE PAS faire vomir.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Barium hydroxide, monohydrate