Learn More
Hydroxyde de baryum monohydraté, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15422537
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Barium hydroxide monohydrate is used in water purification. It is used to prepare lubricating and oil additives as well as a precursor to other barium compounds. It is also used to dehydrate and remove sulfate from various products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22326-55-2
Formule moléculaire BaH4O3
Poids moléculaire (g/mol) 189.356
Numéro MDL MFCD00149151
Clé InChI GKQTUHKAQKWLIN-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium hydroxide monohydrate, barium hydroxide ba oh 2 , monohydrate, bariumdiol hydrate, barium hydroxide hydrate trace metals basis, barium hydroxide monohydrate, purum p.a t
CID PubChem 16211219
Nom IUPAC baryum(2+) ; dihydroxyde ; hydrate
SMILES O.[OH-].[OH-].[Ba+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium hydroxide monohydrate
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 500 g
Formule linéaire Ba(OH)2·H2O
Numéro UN UN3262
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 189.38 (171.36 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 95%
Odeur Odorless
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Densité 3.743 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Barium hydroxide monohydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Barium hydroxide, monohydrate