Learn More
Chlorure de baryum dihydraté, + de 99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
38.70€ - 119.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10326-27-9 |
---|---|
Formule moléculaire | BaCl2H4O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 244.26 |
Numéro MDL | MFCD00149154 |
Clé InChI | PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d |
CID PubChem | 5284346 |
ChEBI | CHEBI:86153 |
Nom IUPAC | dichlorure de baryum(2+) dihydraté |
SMILES | O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10158040
|
Thermo Scientific Acros
423455000 |
500 g | Flacon en plastique |
38.70€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10298843
|
Thermo Scientific Acros
423450025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
119.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10326-27-9 | |
244.26 | |
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L | |
5284346 | |
dichlorure de baryum(2+) dihydraté |
BaCl2H4O2 | |
MFCD00149154 | |
barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d | |
CHEBI:86153 | |
O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++] |
Spécification
1560.0°C | |
962.0°C | |
Blanc | |
Crystals | |
BaCl2H4O2 | |
MFCD00149154 | |
barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d | |
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L | |
dichlorure de baryum(2+) dihydraté | |
5284346 | |
244.28 | |
Réactif ACS |
Barium chloride dihydrate | |
10326-27-9 | |
5.2 to 8.2 (5% soln. at 25°C) | |
99% min. (Complexometry) | |
BaCl2·2H2O | |
15, 967 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, practically insoluble in ethanol, acetone and, ethyl acetate | |
O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++] | |
244.26 | |
CHEBI:86153 | |
≥99% | |
14.0% to 16.0% (150°C) |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Provoque une grave irritation oculaire.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
En cas d’irritation oculaire
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'rtecsNumber' : CQ8751000
- Barium chloride dihydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
RUO – Research Use Only