Learn More
Carbonate de baryum 99 %, Thermo Scientific Chemicals
31.96€ - 331.65€
Identifiants chimiques
CAS | 513-77-9 |
---|---|
Formule moléculaire | CBaO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 197.34 |
Numéro MDL | MFCD00003448 |
Clé InChI | AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p |
CID PubChem | 10563 |
SMILES | [Ba++].[O-]C([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11374599
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13195.22 |
100 g |
31.96€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11384599
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13195.36 |
500 g |
49.75€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11424614
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13195.0B |
1 kg |
79.80€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11434614
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13195.0I |
5 kg |
331.65€
5000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Barium carbonate is widely used in the ceramics industry as an ingredient in glazes. It acts as a flux, a matting and crystallizing agent and combines with certain colouring oxides to produce unique colours not easily attainable by other means. It is also used for removing of sulfates in phosphoric acid production and chlorine alkali electrolysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe carbonate de baryum est largement utilisé dans l’industrie de la céramique comme ingrédient des vernis. Il agit comme fondant, et agent de matité et de cristallisation. Combiné à certains oxydes de coloration, il produit des couleurs uniques qui ne sont pas faciles à obtenir par d’autres moyens. Il est également utilisé pour l’élimination des sulfates dans la production d’acide phosphorique et l’électrolyse chlore-alcali.
Solubilité
Insoluble dans l’eau et l’alcool. Soluble dans l’acide acétique, l’acide chlorhydrique et l’acide nitrique.
Remarques
m.p 174° (90 atm), 811° (1 atm)
Identifiants chimiques
513-77-9 | |
197.34 | |
AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L | |
10563 |
CBaO3 | |
MFCD00003448 | |
barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p | |
[Ba++].[O-]C([O-])=O |
Spécification
(decomposition) | |
811°C | |
CBaO3 | |
MFCD00003448 | |
barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p | |
AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L | |
Carbonate de baryum(2+) | |
10563 | |
99% | |
4.43 |
Barium carbonate | |
513-77-9 | |
BaCO3 | |
14,969 | |
Insoluble in water and alcohol. Soluble in acetic acid,hydrochloric acid and nitric acid. | |
[Ba++].[O-]C([O-])=O | |
197.34 | |
197.35 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302
Nocif en cas d’ingestion.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 208-167-3
missing translation for 'rtecsNumber' : CQ8600000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante