Learn More
Acétate de baryum, 99+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
25.43€ - 243.21€
Identifiants chimiques
CAS 543-80-6
Formule moléculaire C4H6BaO4
Poids moléculaire (g/mol) 255.42
Numéro MDL MFCD00012447
Clé InChI ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium acetate, barium diacetate, acetic acid, barium salt, octan barnaty, barium di acetate, caswell no. 068a, octan barnaty czech, unii-fba31yj60r, ccris 7240, barium 2+ diacetate
CID PubChem 10980
Nom IUPAC diacétate de baryum(2+)
SMILES [Ba++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10583494
FDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Acros
423431000
100 g Flacon en plastique
25.43€
100g
10197890
FDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Acros
423435000
500 g Flacon en plastique
73.87€
500g
10608994
FDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Acros
423430025
2.5 kg Flacon en plastique
243.21€
2.50kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
Nom du produit
Acétate de baryum, 99+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals