Learn More
Acétate de baryum, 99+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10608994
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 543-80-6
Formule moléculaire C4H6BaO4
Poids moléculaire (g/mol) 255.42
Numéro MDL MFCD00012447
Clé InChI ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium acetate, barium diacetate, acetic acid, barium salt, octan barnaty, barium di acetate, caswell no. 068a, octan barnaty czech, unii-fba31yj60r, ccris 7240, barium 2+ diacetate
CID PubChem 10980
Nom IUPAC diacétate de baryum(2+)
SMILES [Ba++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium acetate
Couleur Blanc
Forme physique Crystals
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.0 to 102% (Complexometry)
Formule linéaire (CH3CO2)2Ba
Merck Index 15, 961
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Poids de la formule 255.43
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 2.46
Densité 2.4600g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Product Identifier
  • Barium acetate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Hazard Statement
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.