Learn More
Baryum, solution étalon AAS, Specpure™, Ba1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
38.89€ - 86.13€
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00134031
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11319149
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
088052.AE
100 mL
38.89€
100mL
11386329
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
088052.AP
500 mL
86.13€
500mL
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
MFCD00134031
Spécification
Barium, AAS standard solution
Ba 1000μg/mL
UN3264
Liquide
Ba(NO3)2 in 5% HNO3
MFCD00134031
Specpure™
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H290-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-714-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante