Learn More
Baryum, solution étalon AAS, Specpure™, Ba1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11386329
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 11386329
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 088052.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00134031
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium, AAS standard solution
Note relative au nom Ba 1000μg/mL
Forme physique Liquide
Concentration Ba(NO3)2 in 5% HNO3
Numéro UN UN3264
Quantité 500 mL
Qualité Specpure