Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Bari (Frontier 118)
Faites avec le même soin et la même attention aux détails associés aux chaussures de luxe haut de gamme. Le cuir pleine fleur à 2 tons brésilien combiné au nubuck rehausse l’aspect élégant d’une chaussure qui convient à chaque occasion.
231.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
---|---|
Type de bouchon | Lacets |
Couleur | Bleu |
Conception | Bari (Frontier 118) |
Matériau de revêtement | Cuir confortable et argent purifié Hydro-Tec™ |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15978191
|
Emma Safety Footwear
MM11809039 |
39 |
231.00€
1 paire |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15988191
|
Emma Safety Footwear
MM11809040 |
40 |
231.00€
1 paire |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15998191
|
Emma Safety Footwear
MM11809041 |
41 |
231.00€
1 paire |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15908201
|
Emma Safety Footwear
MM11809042 |
42 |
231.00€
1 paire |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15918201
|
Emma Safety Footwear
MM11809043 |
43 |
231.00€
1 paire |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15928201
|
Emma Safety Footwear
MM11809044 |
44 |
231.00€
1 paire |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15938201
|
Emma Safety Footwear
MM11809045 |
45 |
231.00€
1 paire |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15948201
|
Emma Safety Footwear
MM11809046 |
46 |
231.00€
1 paire |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15958201
|
Emma Safety Footwear
MM11809047 |
47 |
231.00€
1 paire |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15968201
|
Emma Safety Footwear
MM11809048 |
48 |
231.00€
1 paire |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle adaptée aux travaux en zones humides
- Construction en cuir pleine fleur
- Semelle extérieure en polyuréthane thermoplastique
- Certification ESD
- Doublure non chromée
- Sanitized
Specifications
EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 | |
Bleu | |
Cuir confortable et argent purifié Hydro-Tec™ | |
Acier |
Lacets | |
Bari (Frontier 118) | |
Cuir |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Bari (Frontier 118)