Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Bari (Frontier 118)
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
missing translation for 'unitSize'
1 paire
Beschreibung
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle adaptée aux travaux en zones humides
- Construction en cuir pleine fleur
- Semelle extérieure en polyuréthane thermoplastique
- Certification ESD
- Doublure non chromée
- Sanitized
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Conformité | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
| Type de bouchon | Lacets |
| Couleur | Bleu |
| Conception | Bari (Frontier 118) |
| Matériau de revêtement | Cuir confortable et argent purifié Hydro-Tec™ |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 41 |
| Matériau au niveau des orteils | Acier |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur