Learn More
Corning™ Flacons cryogéniques à codes-barres
Pour le stockage des échantillons biologiques et composés dans des flacons étiquetés à des températures cryogéniques. Les flacons cryogéniques à code-barres Corning™ possèdent un code-barres unique validé qui ne risque pas de s’effacer ni de se décoller.
370.72€ - 562.21€
Spécification
Volume (métrique) | 2 mL |
---|---|
À utiliser avec (application) | Biologie cellulaire, banque de cellules, cryoconservation de composés |
Code produit | Marque | Code-barres | Type de filetage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Code-barres | Type de filetage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15595719
|
Corning™
8670 |
2D | Interne |
562.21€
500 pièces |
Expédition estimée: 13-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15505729
|
Corning™
8671 |
2D | Filetage externe |
562.21€
500 pièces |
Expédition estimée: 13-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15515729
|
Corning™
8672 |
1D | Interne |
370.72€
500 pièces |
Expédition estimée: 13-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15545729
|
Corning™
8676 |
1D | Externe |
370.72€
500 pièces |
Expédition estimée: 13-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- En PP
- Joint étanche pour l’intégrité du stockage
- Flacons et bouchons autoclavables pouvant être restérilisés
- Codes-barres 1D et 2D uniques et caractères lisibles à l’œil nu
- Cavité en forme d’étoile dans le bouchon et compatibilité avec l’équipement de débouchage
- La base à verrouillage stabilise les tubes pour une manipulation automatisée
- Graduations et zone d’écriture pour utilisation manuelle également
- La clarté et la lisibilité du code 2D sont vérifiées sur chaque tube
Spécification
2 mL | |
Biologie cellulaire, banque de cellules, cryoconservation de composés |