Learn More
Corning™ Flacons cryogéniques à codes-barres
Pour le stockage des échantillons biologiques et composés dans des flacons étiquetés à des températures cryogéniques. Les flacons cryogéniques à code-barres Corning™ possèdent un code-barres unique validé qui ne risque pas de s’effacer ni de se décoller.
Marque: Corning™ 8672
361.16 EUR valable jusqu'au 2025-02-21
Utilisez le code promo "24115" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En PP
- Joint étanche pour l’intégrité du stockage
- Flacons et bouchons autoclavables pouvant être restérilisés
- Codes-barres 1D et 2D uniques et caractères lisibles à l’œil nu
- Cavité en forme d’étoile dans le bouchon et compatibilité avec l’équipement de débouchage
- La base à verrouillage stabilise les tubes pour une manipulation automatisée
- Graduations et zone d’écriture pour utilisation manuelle également
- La clarté et la lisibilité du code 2D sont vérifiées sur chaque tube
Spécification
Orange | |
Stérile | |
Biologie cellulaire, banque de cellules, cryoconservation de composés | |
50 | |
Rond, autostable | |
Polyéthylène |
Naturel | |
2 mL | |
500 | |
Interne | |
1D |