Learn More
Balance semi-micro Explorer™
Construites pour des opérations de pesée sophistiquées et professionnelles. Les balances semi-micro Explorertrade; sont idéales pour les applications de laboratoire et de recherche.
Marque: Ohaus 30139515
5577.50 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Balances, semi-micro, Explorer
- Modèle EX125DM
- Performances intelligentes pour les applications nécessitant une précision extrême
- Le logiciel intuitif SmarTexttrade; 2.0 offre une expérience utilisateur extrêmement moderne
- Conception ingénieuse pour améliorer la convivialité
- Écran tactile en couleur
- Diamètre du plateau 80 mm
- Dimensions 230 mm x 640 mm x 467 mm (L x l x H)
- Capacité 52/120 g x lisibilité 0,01/0,1 mg
Spécification
Pleine couleur VGA 5,7 in, écran tactile | |
0,1 mg | |
EX125DM | |
8 s | |
3,14 in |
0,01, 0,01, 0,1 mg | |
9 mg | |
0,015 mg | |
393 x 230 x 350 mm | |
80 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Vidéos
-
Ohaus Explorer semi-micro balances
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Balance semi-micro Explorer™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu