Learn More
Cole-Parmer™ Flacons pour électrodes
Ces flacons pour électrodes permettent de maintenir les électrodes en état de fonctionnement. Les flacons pour électrodes Cole-Parmer™ protègent les électrodes contre les chocs, les déversements et le dessèchement. Accepte les électrodes d’un diamètre de 13 mm maximum.
Marque: Cole-Parmer™ 05990-99
17.22 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
Ces flacons pour électrodes permettent de maintenir les électrodes en état de fonctionnement. Les flacons pour électrodes Cole-ParmerTM protègent les électrodes contre les chocs, les déversements et le dessèchement. Accepte les électrodes d’un diamètre de 13 mm maximum.
- Le grand flacon comprend un bouchon rigide conçu pour réduire l’évaporation de la solution de stockage et un bouchon à joint torique à utiliser avec des électrodes
- Le petit flacon comprend un bouchon à joint torique et est une option économique lorsque la solution de stockage est éliminée et non régulièrement réutilisée
Spécification
50 ml | |
Flacon pour électrodes | |
Un bouchon rigide conçu pour réduire l’évaporation de la solution de stockage et un bouchon à joint torique à utiliser avec des électrodes | |
279,4 mm |
Électrodes | |
Protection des électrodes contre les chocs, les déversements et le dessèchement | |
10 cm |