Learn More
J.T. Baker Colonnes d’extraction jetables BAKERBOND spe™ au gel de silice (SiOH), J.T.Baker™
Marque:  J.T. Baker 7086-07
393.30 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.19000kg
Code produit. 10781272
  • 414.00€ / 30 pièces
Expédition estimée: 07-08-2024
Spécification
6 ml
Colonnes d’extraction jetables
Granulés
Silice
30/boîte
Gel de silice
1000 mg
40 μm
60 angstroms