Learn More
J.T. Baker Colonnes d’extraction jetables BAKERBOND spe™ au gel de silice (SiOH), J.T. Baker™
Code produit. p-5548200 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Poids du lit:
500 mg
1000 mg
Capacité de la colonne (métrique):
3 ml
6 ml
Quantité:
250/boîte
Boîte de 30
Lot de 50
Conditionnement:
1 pièce
30 pièces
Code produit. 10381511
Marque: J.T. Baker 708603
Spécification
Capacité de la colonne (métrique) 3 ml
Phase de colonne Gel de silice
Description Colonnes d’extraction jetables
Poids du lit 500 mg
Format Granulés
Granulométrie 40 μm
Adsorbant Silice
Porosité 60 angstroms
Quantité Lot de 50