Learn More
Gibco™ Bacto™ Malt Extract
Ingrédient de milieu pour la détection de levures et de moisissures. L’extrait de malt BD Difco™ fait partie d’une vaste gamme de milieux déshydratés.
Spécification
Forme | Poudre |
---|---|
Source | Orge malté, sans composant d’origine animale |
Description
- Utilisation : détection de levures et de moisissures
- Format déshydraté
- Milieu de culture
- Extrait de malt
Spécification
Poudre | |
Orge malté, sans composant d’origine animale |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 1460 jours