Learn More
Gibco™ Bacto™ Malt Extract
Ingrédient de milieu pour la détection de levures et de moisissures. L’extrait de malt BD Difco™ fait partie d’une vaste gamme de milieux déshydratés.
Marque: Gibco™ 218630
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Utilisation : détection de levures et de moisissures
- Format déshydraté
- Milieu de culture
- Extrait de malt
Spécification
LUO | |
Poudre | |
Flacon | |
Bacto™ | |
Orge malté, sans composant d’origine animale |
Storage conditions: 2°C to 25°C. Store in cool, dry conditions in well-sealed containers. | |
Extrait de malt | |
Applications impliquant une fermentation microbienne | |
500 g |