Learn More
Thermo Scientific™ Système de purification d’eau B-Pure™
Personnalisez l’économique système d’eau de qualité laboratoire Thermo Scientific™ B-Pure™ pour répondre à vos besoins d’applications de prétraitement ou de déminéralisation.
554.00€ - 2510.00€
Spécification
Température de l’eau d’alimentation (impériale) | 40°F à 120°F |
---|---|
Température de l’eau d’alimentation (métrique) | entre 4°C et 49°C |
Raccord d’entrée NPTF (impériale) | 0,5 po |
Raccord d’entrée NPTF (métrique) | 1,3 cm |
Pression d’arrivée | 100 psig |
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15235689
|
Thermo Scientific™
D4505 |
Support demi-format |
555.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-03-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11830900
|
Thermo Scientific™
D4511 |
Module de portoir simple pour purification de l’eau |
554.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-03-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12321278
|
Thermo Scientific™
D4521 |
Module de portoir double avec résistivimètre numérique |
2510.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Personnalisez l’économique système d’eau de qualité laboratoire Thermo Scientific™ B-Pure™ pour répondre à vos besoins d’applications de prétraitement ou de déminéralisation. La modularité permet d’ajouter des supports supplémentaires si nécessaire. Choisissez parmi des supports simples, doubles ou demi-taille. Les cartouches se déverrouillent facilement en un quart de tour pour un remplacement facile.
Caractéristiques :- Produit jusqu’à 4 L/min, selon le modèle
- Déverrouillage rapide en un quart de tour qui facilite le remplacement des cartouches
- Compatible avec l’indicateur de pureté Thermo Scientific Pura-Lite™ ou un résistivimètre numérique pour la surveillance de la qualité de l’eau
Module simple :
- Système simple sans robinet de vidange ni indicateur de pureté
- Production max : 4 L/min
Module double :
- Livré avec robinet de vidange
- Production max : 4 L/min
- Faites votre choix parmi des modèles dotés d’un résistivimètre numérique ou de l’indicateur de pureté Pura-Lite “Go / No Go”
Demi-support :
- Produit jusqu’à 2 L/min
- Se fixe facilement à des systèmes B-Pure de grande taille
- Petite taille pour une grande souplesse dans le choix de l’emplacement
Matériel nécessaire :
Cartouches (vendues séparément).
Recommandé dans les domaines suivants :
Prétraitement, déminéralisation
Remarque :
Le programme Thermo Scientific H2O Select est disponible pour vous aider à sélectionner le bon système B-Pure. Pour plus d’informations, veuillez contacter votre distributeur local.
Spécification
40°F à 120°F | |
0,5 po | |
100 psig | |
7 in |
entre 4°C et 49°C | |
1,3 cm | |
1 à 10 MΩ·cm (en fonction de la cartouche utilisée) | |
17,8 cm |