Learn More
Thermo Scientific™ Système de purification d’eau B-Pure™
Code produit. 15235689 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type:
Module de portoir double avec résistivimètre numérique
Module de portoir simple pour purification de l’eau
Support demi-format
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15235689
Marque: Thermo Scientific™ D4505
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Personnalisez l’économique système d’eau de qualité laboratoire Thermo Scientific™ B-Pure™ pour répondre à vos besoins d’applications de prétraitement ou de déminéralisation.
Personnalisez l’économique système d’eau de qualité laboratoire Thermo Scientific™ B-Pure™ pour répondre à vos besoins d’applications de prétraitement ou de déminéralisation. La modularité permet d’ajouter des supports supplémentaires si nécessaire. Choisissez parmi des supports simples, doubles ou demi-taille. Les cartouches se déverrouillent facilement en un quart de tour pour un remplacement facile.
Caractéristiques :
  • Produit jusqu’à 4 L/min, selon le modèle
  • Déverrouillage rapide en un quart de tour qui facilite le remplacement des cartouches
  • Compatible avec l’indicateur de pureté Thermo Scientific Pura-Lite™ ou un résistivimètre numérique pour la surveillance de la qualité de l’eau
Module simple :
  • Système simple sans robinet de vidange ni indicateur de pureté
  • Production max : 4 L/min
Module double :
  • Livré avec robinet de vidange
  • Production max : 4 L/min
  • Faites votre choix parmi des modèles dotés d’un résistivimètre numérique ou de l’indicateur de pureté Pura-Lite “Go / No Go”
Demi-support :
  • Produit jusqu’à 2 L/min
  • Se fixe facilement à des systèmes B-Pure de grande taille
  • Petite taille pour une grande souplesse dans le choix de l’emplacement
Matériel nécessaire :
Cartouches (vendues séparément).
Recommandé dans les cas suivants :
Prétraitement, déminéralisation
Remarque :
Le programme Thermo Scientific H2O Select est disponible pour vous aider à sélectionner le bon système B-Pure. Pour plus d’informations, veuillez contacter votre distributeur local.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CSA
Description Système de déminéralisation ; Module de capacité moyenne
Débit 2 L/min
Température de l’eau d’alimentation (impériale) 40°F à 120°F
Température de l’eau d’alimentation (métrique) entre 4°C et 49°C
À utiliser avec (équipement) Système de déíonisation et de purification d’eau
Raccord d’entrée NPTF (impériale) 0,5 po
Raccord d’entrée NPTF (métrique) 1,3 cm
Pression d’arrivée 100 psig
Requiert Cartouche 1/2 B-Pure
Résistivité 1 à 10 MΩ·cm (en fonction de la cartouche utilisée)
Type Support demi-format
Dimensions (L x l x H) 7 x 7 x 15 po (17,8 x 17,8 x 38,1 cm)
Longueur (impériale) 7 in
Longueur (métrique) 17,8 cm
Largeur (impériale) 7 in
Largeur (métrique) 17,8 cm
Hauteur (impériale) 15 in
Hauteur (métrique) 38,1 cm