Learn More
Brady™ B-494 Color Polyester Labels
Chemical resistant, low temperature labels
161.00€
Spécification
Type d’adhésif | Acrylique |
---|---|
Finition | Mat |
Matériau | Polyester |
À utiliser avec (application) | Différenciez les échantillons de laboratoire |
À utiliser avec (équipement) | Imprimante d’étiquettes BBP™33 ou BradyPrinter i3300 |
Code produit | Marque | Dimensions (impériale) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (impériale) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17130201
|
Brady™
149782 |
0,5 x 1 in | Jaune, Blanc |
161.00€
1500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17140201
|
Brady™
149783 |
0,5 x 1 in | Rouge, Blanc |
161.00€
1500 pièces |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17150201
|
Brady™
149784 |
0,5 x 1 in | Bleu, Blanc |
161.00€
1500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17160201
|
Brady™
149785 |
0,5 x 1 in | Orange, Blanc |
161.00€
1500 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17170201
|
Brady™
149786 |
0,5 x 1 in | Vert, Blanc |
161.00€
1500 pièces |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17180201
|
Brady™
149787 |
0,5 x 1 in | Rose, Blanc |
161.00€
1500 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Spécification
Acrylique | |
Polyester | |
Imprimante d’étiquettes BBP™33 ou BradyPrinter i3300 | |
0,003 in |
Mat | |
Différenciez les échantillons de laboratoire | |
1500 / boîte |