Learn More
Synergy Healthcare™ Sachets stérilisateurs à bobine plate Azo™
Conditionnement de barrière stérile pelable, thermoscellable et préformé de haute qualité. Les sachets stérilisateurs à bobine plate Synergy Healthcare™ Azo™ sont adaptés à la stérilisation d’instruments chirurgicaux, d’équipements de laboratoire ou de kits petits à moyens grâce à la vapeur ou l’oxyde d’éthylène.
Marque: Synergy Healthcare™ RF100200
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Contenu protégé contre la détérioration, les dommages et la contamination
- Conformes aux normes EN ISO 11607 part 1 et EN 868-4.
Spécification
Autoclave Bag | |
EN868-5 et ISO11607-1 | |
Bleu | |
Polyéthylène | |
4 bobines | |
200 m |
Autoclavable | |
Heat Seal | |
Single-use | |
Non stérile | |
200m x 100mm | |
100 mm |