Learn More
Synergy Healthcare™ Sachets stérilisateurs à bobine plate Azo™
Click to view available options
Dimensions (L x l):
200 x 100 mm
200 x 150 mm
200m x 200mm
Unit Size:
2 pièces
4 pièces
Description
- Contenu protégé contre la détérioration, les dommages et la contamination
- Conformes aux normes EN ISO 11607 part 1 et EN 868-4.
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | EN868-5 et ISO11607-1 |
| Type de bouchon | Heat Seal |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Single-use |
| Matériau | Polyéthylène |
| Stérilité | Non stérile |
| Nbre par carton | 4 bobines |
| Dimensions (L x l) | 200 x 100 mm |
| Longueur (métrique) | 200 m |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction