Learn More
Flacon conique Erlenmeyer en polypropylène Azlon™
Flacon conique Erlenmeyer en PP résistant aux produits chimiques
Marque: Azlon FDE548
20.96 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Flacon conique Erlenmeyer en PP résistant aux produits chimiques
- Résistance chimique
- Col large avec bouchon à vis en PP
- Vous pouvez autoclaver le flacon et le bouchon à 121°C
Spécification
Polypropylène | |
500 ml | |
100 ml | |
1 | |
45/40 | |
Bouchon à vis |
Translucides | |
PP | |
182 mm | |
Conique | |
Autoclavable | |
52 mm |