Learn More
Coupelle graduée en polypropylène Azlon™
En polypropylène de qualité médicale. Le galipot en polypropylène Azlon™ convient à l’échantillonnage, à la conservation de courte durée, à la micro-analyse et à de nombreuses autres applications.
Marque: Azlon GWY526
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Boîtes de forme basse en polypropylène de qualité médicale
- Convient à l’échantillonnage, au stockage à court terme, à la micro-analyse ou à n’importe quelle autre application
- Graduations moulées selon la capacité
- Les pots de 60 ml sont disponibles en version stérile, dans des boîtes VAC à conditionnement individuel
- Les versions non stériles sont autoclavables à 121°C
Spécification
120 mL | |
Boat | |
Échantillonnage, stockage à court terme, micro-analyse |
Polypropylène | |
Gallipot |