Learn More
Coupelle graduée en polypropylène Azlon™
En polypropylène de qualité médicale. Le galipot en polypropylène Azlon™ convient à l’échantillonnage, à la conservation de courte durée, à la micro-analyse et à de nombreuses autres applications.
283.00€ - 290.00€
Spécification
Matériau | Polypropylène |
---|---|
Type | Gallipot |
À utiliser avec (application) | Échantillonnage, stockage à court terme, micro-analyse |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12584917
|
Azlon
GWY526 |
120 mL | N/A | ||||||
12574917
|
Azlon
GWY520 |
60 ml |
283.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Boîtes de forme basse en polypropylène de qualité médicale
- Convient à l’échantillonnage, au stockage à court terme, à la micro-analyse ou à n’importe quelle autre application
- Graduations moulées selon la capacité
- Les pots de 60 ml sont disponibles en version stérile, dans des boîtes VAC à conditionnement individuel
- Les versions non stériles sont autoclavables à 121°C
Spécification
Polypropylène | |
Gallipot | |
Échantillonnage, stockage à court terme, micro-analyse |