Learn More
Azlon™ Flacons à col large en polypropylène
En plastique robuste et durable. Les flacons en polypropylène à col large Azlon™ sont faciles à nettoyer et conçus pour un versement efficace et sans effort.
Marque: Azlon™ BWP0030P
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
En plastique durable et résistant.Les flacons en polypropylène à col large Azlon™ sont faciles à nettoyer et conçus pour un versement efficace et sans effort.
- Flacons en polypropylène rigide haute pureté avec bouchons à vis en polypropylène
- Conception étanche sans joint
- Contours intérieurs lisses pour un versement simplet et efficace
- Robustes, conçus pour une utilisation durable
- Spécialement conçus pour répondre à un large éventail d’applications de stockage de liquides, de préparation de milieux et d’échantillonnage
- Bonne résistance chimique
- Autoclavable à 121°C
Spécification
30 mL | |
Polypropylene | |
Bulk | |
Translucide | |
Autoclavable | |
70 mm | |
Unlined | |
33 mm |
Translucent | |
1200 | |
1200/Pk. | |
Oui | |
Round | |
Wide Neck Bottle | |
Polypropylène | |
Screw Cap |