Learn More
Azlon™ Flacons à col large en polypropylène
En plastique robuste et durable. Les flacons en polypropylène à col large Azlon™ sont faciles à nettoyer et conçus pour un versement efficace et sans effort.
13.80€ - 964.96€
Spécification
Matériau | PP |
---|---|
Closure Included | Oui |
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10175184
|
Azlon™
BWP0030PN |
30 ml | 32 mm | 70 mm | 10 / boîte |
13.80€
10 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15708017
|
Azlon™
BWP0030P |
30 mL | 33 mm | 70 mm | 1200/Pk. | N/A | |||
10136494
|
Azlon™
BWP0060PN |
60 ml | 40 mm | 82 mm | 10 / boîte |
23.75€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15767977
|
Azlon™
BLP0100P |
100 mL | 51 mm | 89 mm | 420/Pk. | N/A | |||
15347017
|
Azlon™
BLP0125BULK |
125 mL | 51 mm | 104 mm | 350/Pk. | N/A | |||
15367017
|
Azlon™
BLP0150BULK |
150 ml | 51 mm | 116 mm | 330/boîte |
559.00€
330 pièces |
Expédition estimée: 26-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15377017
|
Azlon™
BWP0250BULK |
250 ml | 60 mm | 140 mm | 200/boîte |
605.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 19-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10287764
|
Azlon™
BWP0250P |
250 ml | 60 mm | 140 mm | 10 / boîte |
75.60€
10 pièces |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15387017
|
Azlon™
BWP0500BULK |
500 ml | 75 mm | 161 mm | 110/boîte | N/A | |||
16439013
|
Azlon™
BWP0500BULK |
500 ml | 75 mm | 161 mm | 110/boîte |
384.00€
110 pièces |
Expédition estimée: 25-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10635325
|
Azlon™
BWP0500P |
500 ml | 75 mm | 161 mm | 10/boîte |
80.80€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15397017
|
Azlon™
BWP1000BULK |
1 000 ml | 90 mm | 205 mm | 60/boîte | N/A | |||
16449013
|
Azlon™
BWP1000BULK |
1 000 ml | 90 mm | 205 mm | 60/boîte |
361.00€
60 pièces |
Expédition estimée: 25-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10034604
|
Azlon™
BWP1000P |
1000 ml | 90 mm | 207 mm | 5/boîte |
76.50€
5 pièces |
Expédition estimée: 10-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15307027
|
Azlon™
BWP2000BULK |
2 000 ml | 120 mm | 242 mm | 30/boîte |
397.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 19-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10799145
|
Azlon™
BWP2000P |
2000 mL | 120 mm | 242 mm | 5/lot |
113.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 13-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
En plastique durable et résistant.Les flacons en polypropylène à col large Azlon™ sont faciles à nettoyer et conçus pour un versement efficace et sans effort.
- Flacons en polypropylène rigide haute pureté avec bouchons à vis en polypropylène
- Conception étanche sans joint
- Contours intérieurs lisses pour un versement simplet et efficace
- Robustes, conçus pour une utilisation durable
- Spécialement conçus pour répondre à un large éventail d’applications de stockage de liquides, de préparation de milieux et d’échantillonnage
- Bonne résistance chimique
- Autoclavable à 121°C
Spécification
PP | |
Autoclavable | |
Bouchon à vis |
Oui | |
Polypropylène |