Learn More
Azlon™ Flacons à col large en polypropylène
En plastique robuste et durable. Les flacons en polypropylène à col large Azlon™ sont faciles à nettoyer et conçus pour un versement efficace et sans effort.
Marque:  Azlon™ BWP2000P
75.55 EUR valable jusqu'au 2025-02-28
Utilisez le code promo "24154" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10799145
  • 113.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 14-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
En plastique durable et résistant.Les flacons en polypropylène à col large Azlon™ sont faciles à nettoyer et conçus pour un versement efficace et sans effort.
  • Flacons en polypropylène rigide haute pureté avec bouchons à vis en polypropylène
  • Conception étanche sans joint
  • Contours intérieurs lisses pour un versement simplet et efficace
  • Robustes, conçus pour une utilisation durable
  • Spécialement conçus pour répondre à un large éventail d’applications de stockage de liquides, de préparation de milieux et d’échantillonnage
  • Bonne résistance chimique
  • Autoclavable à 121°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
2000 mL
Translucide
PP
5/lot
Non revêtus
Oui
Large
242 mm
9,52 in
120 mm
67,62 oz
Applications de stockage de liquides, de préparation de milieux et d’échantillonnage
55mm
Haute pureté
CCD 077 ; SW-CDC-001501 ; EN-8-1007-22-0912
Autoclavable
Rond
Flacon à col large
Polypropylène
Bouchon à vis